Imprimer
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 609 EUR
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723445
Numéro CAS: 2149591-28-4