Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 522 EUR
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃BrF₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28738216
Numéro CAS: 1804896-67-0