Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 719 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28738353
Numéro CAS: 1807187-83-2