Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 352 EUR
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18089307
Numéro CAS: 1263377-64-5