Imprimer
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(3-(trifluoromethyl)benzyl)borate
PC502198-1G PC502198-250MG PC502198-5G
APOSPC502198-1GEA 333 EUR
APOSPC502198-1G APOSPC502198-250MG APOSPC502198-5G
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate
Formule: C₈H₆BF₆·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18712965
Numéro CAS: 1494466-25-9