Imprimer
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 203 EUR
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847161
Numéro CAS: 1214364-36-9