Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502155-1G PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA 654 EUR
APOSPC502155-1G APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Poids moléculaire: 189.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169029
Numéro CAS: 1378491-35-0