Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-3-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC502154-1G PC502154-250MG PC502154-5G
APOSPC502154-1GEA 200 EUR
APOSPC502154-1G APOSPC502154-250MG APOSPC502154-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30183258
Numéro CAS: 1917307-72-2