Imprimer
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 55.1 EUR
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448293
Numéro CAS: 28186-62-1