Imprimer
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1400 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398176
Numéro CAS: 868167-58-2