Imprimer
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 168 EUR
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202666
Numéro CAS: 287121-32-8