Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 174 EUR
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381659
Numéro CAS: 1349719-24-9