Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 290 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787527
Numéro CAS: 1119454-13-5