Imprimer
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 43.5 EUR
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846086
Numéro CAS: 1160574-62-8