Imprimer
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 464 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃BrF₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515425
Numéro CAS: 1820619-42-8