Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 120 EUR
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22570386
Numéro CAS: 1824630-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III