Imprimer
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 335 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30481112
Numéro CAS: 2089258-73-9
UN: 1993
ADR: 3,III