Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 190 EUR
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746753
Numéro CAS: 1428940-11-7