Imprimer
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502060-1G PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA 35.8 EUR
APOSPC502060-1G APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233294
Numéro CAS: 1349715-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III