2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
Formule:
C₆H₃FINO₂ Point de fusion: 34…36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800783 Numéro CAS: 364-75-0 |