Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 68.6 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027453
Numéro CAS: 326-55-6