Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 567 EUR
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12166253
Numéro CAS: 1096884-90-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III