4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrFO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25459672 Numéro CAS: 1780187-45-2 |