Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502008-1G PC502008-250MG PC502008-5G
APOSPC502008-1GEA 34.8 EUR
APOSPC502008-1G APOSPC502008-250MG APOSPC502008-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Poids moléculaire: 250.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28739839
Numéro CAS: 1805593-21-8