Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501999-1G PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA 429 EUR
APOSPC501999-1G APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698441
Numéro CAS: 153468-97-4