Imprimer
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501996-1G PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA 102 EUR
APOSPC501996-1G APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Poids moléculaire: 220.999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28669844
Numéro CAS: 1578156-21-4