Imprimer
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 174 EUR
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390950
Numéro CAS: 865886-84-6