Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501989-1G PC501989-25G PC501989-5G
APOSPC501989-1GEA 55.1 EUR
APOSPC501989-1G APOSPC501989-25G APOSPC501989-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698452
Numéro CAS: 1214336-83-0