2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698448 Numéro CAS: 1214336-89-6 |