Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501980-1G PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA 241 EUR
APOSPC501980-1G APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Poids moléculaire: 177.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969924
Numéro CAS: 832740-98-4