Imprimer
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501979-100MG PC501979-250MG PC501979-1G
APOSPC501979-100MGEA 157 EUR
APOSPC501979-100MG APOSPC501979-250MG APOSPC501979-1G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26386859
Numéro CAS: 1312454-86-6