Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 435 EUR
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24160442
Numéro CAS: 1447606-71-4