Imprimer
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501967-1G PC501967-250MG PC501967-5G
APOSPC501967-1GEA 575 EUR
APOSPC501967-1G APOSPC501967-250MG APOSPC501967-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Poids moléculaire: 207.107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698454
Numéro CAS: 57213-30-6