Imprimer
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 238 EUR
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24387232
Numéro CAS: 1232407-50-9