Imprimer
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390052
Numéro CAS: 656-06-4