Imprimer
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501941-1G PC501941-250MG PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA 46.4 EUR
APOSPC501941-1G APOSPC501941-250MG APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Poids moléculaire: 177.124 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14698444
Numéro CAS: 83190-01-6