Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 116 EUR
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25459708
Numéro CAS: 1784366-04-6