Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 567 EUR
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972475
Numéro CAS: 887585-85-5
UN: 3261
ADR: 8,III