Imprimer
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 580 EUR
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29049291
Numéro CAS: 1929606-78-9