Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501918-1G PC501918-250MG PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA 514 EUR
APOSPC501918-1G APOSPC501918-250MG APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Poids moléculaire: 177.124 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14698443
Numéro CAS: 1003865-65-3