Imprimer
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501912-10G PC501912-5G
APOSPC501912-10GEA 2050 EUR
APOSPC501912-10G APOSPC501912-5G
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390954
Numéro CAS: 1261849-33-5