2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Br₂F₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28737918 Numéro CAS: 1807071-26-6 UN: 3265 ADR: 8,II |