Imprimer
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501906-1G PC501906-5G PC501906-10G
APOSPC501906-1GEA 172 EUR
APOSPC501906-1G APOSPC501906-5G APOSPC501906-10G
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056748
Numéro CAS: 1143502-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III