Imprimer
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23713110
Numéro CAS: 1193162-21-8