4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule:
C₇H₄F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698453 Numéro CAS: 83189-99-5 |