Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 24.8 EUR
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11621754
Numéro CAS: 83190-01-6