5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₂BrF₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848373 Numéro CAS: 1245914-98-0 |