Imprimer
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501887-100MG PC501887-1G
APOSPC501887-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC501887-100MG APOSPC501887-1G
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737917
Numéro CAS: 1805523-88-9
UN: 3261
ADR: 8,III