Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 625 EUR
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₃BrFIO
Poids moléculaire: 316.894 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28739587
Numéro CAS: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8 III