Imprimer
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 406 EUR
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28738823
Numéro CAS: 1805027-31-9